主要文件
MABC1115
Sigma-Aldrich
抗-PD-L1抗体,克隆5H1
clone 5H1, from mouse
别名:
Programmed cell death 1 ligand 1, B7-H1, B7 homolog 1, CD274, PDCD1 ligand 1, Programmed death ligand 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
5H1, monoclonal
物種活性
human
包裝
antibody small pack of 25 μL
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CD274(29126)
一般說明
程序性细胞死亡1配体1(UniProt Q9NZQ7;也称为B7-H1、B7同系物1、CD274、PD-L1、PDCD1配体1、程序性死亡配体1)由人的CD274(也称为B7H1、PDCD1L1、PDCD1LG1、PDL1)基因(基因ID 29126)编码。PD-L1是一种单次跨膜的I型膜蛋白,在诱导和维持对自身的免疫耐受中起关键作用。它在活化的T细胞和B细胞、树突状细胞、角质形成细胞和单核细胞上表达。在心脏、骨骼肌、胎盘和肺中也报道了更高的表达。PD-1和PD-1配体1和2(PD-L1和PD-L2)是调节T细胞活化和外周耐受的B7:CD28家族成员。当与TCR结合时,PD-1与其配体的相互作用向T细胞增殖和细胞因子产生传递抑制信号。尽管PD-L1在造血和非造血细胞中广泛表达,但PD-L2的表达高度限于抗原呈递细胞(APC),包括树突状细胞(DC)和巨噬细胞。PD-1通路在慢性HIV感染期间效应T细胞应答的进行性丧失中起关键作用。在某些情况下,阻断该通路可以恢复许多T细胞功能。PD-L1最初以信号肽(aa 1-18)序列产生,随后将其切割以产生具有大的细胞外(aa 19-238)区域的成熟蛋白,该区域包含一个Ig样V型结构域(aa 19-127)和一个Ig样C2型结构域(aa 133-225),随后是一个跨膜结构域(aa 239-259)和一个胞质尾区(aa 260-290)。
特異性
克隆5H1可检测人程序性细胞死亡配体1(PD-L1)。其靶向细胞外结构域中的表位。
免疫原
全长人重组PD-L1。
表位:胞外域
應用
免疫组织化学(石蜡)分析:一个代表性批次在免疫组织化学应用中检测到PD-L1(Bigelow,E.,et. al.(2013).J Vis Exp.3;(71); Spranger, S., et. al. (2013).Sci Transl Med. 5(200):200ra116; Parra, E.R., et. al. (2018).Appl Immunohistochem Mol Morphol.26(2):83-93; Andorsky, D.J., et. al. (2011).Clin Cancer Res. 17(13):4232-44; Sunshine, J.C., et. al. (2017).Clin Cancer Res. 23(16):4938-4944)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在蛋白质印迹法应用中检测到PD-L1(Parra,E.R.,et. al.(2018).Appl Immunohistochem.Mol.Morphol.26(2):83-93。
抗PD-L1,克隆5H1,目录号MABC1115是一种可检测PD-L1的小鼠单克隆抗体,并已检验可用于免疫细胞化学、免疫组织化学(石蜡)和蛋白质印迹。
研究类别
细胞凋亡 & 癌症
品質
通过免疫细胞化学在MDA-MB-231细胞中进行评估。
免疫细胞化学分析:该抗体以1:50稀释度可在MDA-MB-231细胞中检测到PD-L1。
標靶描述
计算分子量33.28 kDa。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆抗体IgG1,溶于不含叠氮化物的PBS中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装至微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,否则可能损坏IgG并影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。