产品名称
N-琥珀酰-丙氨酸-丙氨酸-丙氨酸-p-硝基苯胺, elastase substrate
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
溶解度
DMF: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@H](NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H25N5O8/c1-10(20-15(25)8-9-16(26)27)17(28)21-11(2)18(29)22-12(3)19(30)23-13-4-6-14(7-5-13)24(31)32/h4-7,10-12H,8-9H2,1-3H3,(H,20,25)(H,21,28)(H,22,29)(H,23,30)(H,26,27)/t10-,11-,12-/m0/s1
InChI 密鑰
GVUGADOWXGKRAE-SRVKXCTJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 筛选冻干蚯蚓纤溶酶中弹性蛋白酶的活性
- 量化羊奶中的弹性蛋白酶的活性
- 在丝氨酸蛋白酶抑制分析中筛选蜜蜂抑制剂
基底
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
Enzyme Explorer Product Application Index for Elastase. Leukocyte elastase is a 29KDa serine endoprotease of the Proteinase S1 Family. It exists as a single 238 amino acid-peptide chain with four disulfide bonds.
实验方案
Enzymatic Assay of Elastase (EC 3.4.21.36), a continuous spectrophotometric rate determination.