Merck
RDD010
Sigma-Aldrich
N-氨基甲酰甲基乙磺酸
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.0%
别名:
N-(2-乙酰氨基)-2-氨基乙烷磺酸, N-(氨基甲酰甲基)-2-氨基乙烷磺酸, N-(氨基甲酰甲基)牛磺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
CAS号:
分子量:
182.20
Beilstein:
2253770
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
等級
anhydrous
品質等級
產品線
Redi-Dri
化驗
≥99.0%
形狀
powder
品質
free-flowing
損耗
≤1.0% loss on drying
pH值
3.0-4.5
有用的pH值範圍
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
mp
>220 °C (dec.) (lit.)
溶解度
water: 5 % (w/w), clear, colorless
正離子痕跡
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
吸收
≤0.02 at 290 nm at 5 % (w/w)
SMILES 字串
NC(=O)CNCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)
InChI 密鑰
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)