化驗
≥99.5% (titration)
形狀
crystalline powder
儲存條件
dry at room temperature
顏色
white
有用的pH值範圍
5.5-6.7
pKa
6.1
溶解度
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
應用
agriculture
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChI 密鑰
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
MES水合物(或称4-吗啉乙磺酸水合物)是一种两性离子吗啉缓冲液,它是一种众所周知的“Good′s”缓冲液,适用于生物学和生物化学应用。在5.5-6.7 pH范围内的良好缓冲能力使其适合各种研究应用。特别值得一提的是,MES缓冲液最大程度减少了与环境和生物学研究中使用的常见金属的相互作用,从而防止了对实验结果的干扰。
MES缓冲液具有良好的水溶性并且不溶于脂质,它不能够渗透细胞膜,这一点确保了它在细胞环境中的功效。它的应用包括维持细胞培养基、蛋白质基缓冲液和电泳缓冲液的稳定性。MES缓冲液可用于纯化抗体、肽、蛋白质、血液成分和生长因子。MES 缓冲液可作为甲次砷酸盐和非两性离子缓冲液(如柠檬酸盐和苹果酸盐)等有毒试剂的更良好的替代品。在各种实验环境中,MES 缓冲液可用于调节生长培养基的pH值,稳定酶溶液,并可作为PAGE电泳缓冲液的成分。
MES缓冲液具有良好的水溶性并且不溶于脂质,它不能够渗透细胞膜,这一点确保了它在细胞环境中的功效。它的应用包括维持细胞培养基、蛋白质基缓冲液和电泳缓冲液的稳定性。MES缓冲液可用于纯化抗体、肽、蛋白质、血液成分和生长因子。MES 缓冲液可作为甲次砷酸盐和非两性离子缓冲液(如柠檬酸盐和苹果酸盐)等有毒试剂的更良好的替代品。在各种实验环境中,MES 缓冲液可用于调节生长培养基的pH值,稳定酶溶液,并可作为PAGE电泳缓冲液的成分。
應用
MES 水合物已被用于:
- 用于拟南芥幼苗生长的MS培养基。
- 免疫荧光研究中的细胞骨架缓冲液。
- 作为清洗缓冲液用于清洗超顺磁珠并使其重悬以结合甘露糖-BSA
- 作为生长培养基的成分
特點和優勢
- 在pH 5.5-6.7 范围内可有效缓冲,pKa 值为 6.1 (25 °C)
- 易溶于水
- 金属离子结合能力极低
- 在宽pH范围内保持稳定
- 低紫外吸收率和极低的反应性
準備報告
可通过NaOH滴定至所需的pH值,制备使用MES的缓冲液。也可将MES和MES钠盐的储备溶液混合,达到所需的pH。目前已公布了使用储备溶液制备指定 pH 缓冲液的标准混比表。不建议在pH 7.4缓冲条件下使用MES;应考虑其他缓冲液。
儲存和穩定性
溶液可在2-8℃下稳定保存数月。通过0.2uM过滤器过滤灭菌。不建议对任何磺酸缓冲液进行高压蒸汽灭菌。如果缓冲液必须不含核酸酶,请先处理水,然后在高压蒸汽灭菌后添加缓冲液。MES溶液高压蒸汽灭菌后,会变成黄色(尽管pH值并未明显变化)。黄色分解产物具体成分未知。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Proteomic and phosphoproteomic analyses of chromatin-associated proteins from Arabidopsis thaliana.
Proteomics, 14, 2141-2141 (2014)
Negative effect of heat shock on feline calicivirus release from infected cells is associated with the control of apoptosis.
Virus Research, 198, 44-44 (2015)
"(Un) suitability of the use of pH buffers in biological, biochemical and environmental studies and their interaction with metal ions-a review.
Royal Society of Chemistry Advances, 5 (39), 30989-31003 (2015)
Data for Biochemical Research, Dawson, R.M.C. et al, 410-410 (1987)
Biochemistry, 5, 467- 477 (1966)
实验方案
This procedure may be used for Mutanolysin products.
Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)