主要文件
RAB0827
Sigma-Aldrich
小鼠Mbl2 /甘露糖结合蛋白C ELISA试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
物種活性
mouse
包裝
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技術
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
mouse ... Mbl2(17195)
一般說明
The antibody pair provided in this kit recognizes mouse MBL-2 /Mannose Binding Protein C.
應用
请参考Protocol了解详情。
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)化学品安全说明书
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)化学品安全说明书
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)化学品安全说明书
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)