Merck
P2870
Sigma-Aldrich
姥鲛烷
synthetic, ≥98% (GC)
别名:
姥鲛烷, 2,6,10,14-四甲基十五烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
268.52
Beilstein:
1720538
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
生物源
synthetic
品質等級
化驗
≥98% (GC)
形狀
liquid
分子量
268.5
儲存條件
(tightly closed)
顏色
colorless
折射率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
68 °C/0.001 mmHg (lit.)
溶解度
hexane: miscible 10 % (v/v)
密度
0.783 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C19H40/c1-16(2)10-7-12-18(5)14-9-15-19(6)13-8-11-17(3)4/h16-19H,7-15H2,1-6H3
InChI 密鑰
XOJVVFBFDXDTEG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
姥鲛烷,也称十九烷,是一种饱和二萜类( norterpenoid)烷,来源于植烷。其免疫特性对于多种应用非常重要,可用作肿瘤发生中的炎症诱导剂,并可诱导自体免疫疾病,有助于类风湿性关节炎和狼疮等疾病的研究。 姥鲛烷的多样化应用包括,作为一种免疫佐剂,诱导自体免疫疾病,促进单克隆抗体生产,作为一种能源,这些用途令其成为生物化学研究、细胞培养和分子生物学领域的重要试剂。
應用
姥鲛烷(Pristane)也可用作免疫佐剂,用于在小鼠腹水中生成单克隆抗体,也可用作生物标志物。此外,姥鲛烷也可用作主要的碳源和能源,用于棒状杆菌土壤分离物的生长。其诱导浆细胞瘤的独特能力对于B-细胞肿瘤如伯基特氏淋巴瘤(Burkitt′s lymphoma)的研究非常重要。
它常用于激发动物,从而引起肉芽肿性炎症和局部淋巴引流(local lymphatic drainage)的中断,导致腹水产量增加。它已用于诱导小鼠全身性狼疮。
降植烷已被用作炎症诱导剂,诱导BALB/c品系小鼠骨髓瘤的发生。它已被用作大鼠类风湿关节炎的一种诱导剂。
特點和優勢
适用于多种研究应用的优质化合物
其他說明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Animal Models of Rheumatoid Arthritis (I): Pristane-Induced Arthritis in the Rat.
Tuncel J
PLoS ONE, 11, e0155936-e0155936 (2016)
Increased NHC Cells in the Peritoneal Cavity of Plasmacytoma Susceptible BALB/c Mouse.
Sanchez-Gonzalez B
Mediators of Inflammation, 2015, 313140-313140 (2015)
Marli L Moraes et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 19(7), 3772-3776 (2019-02-16)
The diagnostics of the autoimmune hemolytic anemia (AIHA), a rare disease caused by autoantibody-induced hemolysis, is still prone to false positives for it is based on visual observation in the so-called Direct Coombs test. In this study, we developed a
M Satoh et al.
Clinical and experimental immunology, 121(2), 399-405 (2000-08-10)
Unlike other agents associated with drug-induced lupus, the isoprenoid alkane pristane induces autoantibodies pathognomonic of lupus, including anti-Sm, anti-dsDNA, and anti-ribosomal P in BALB/c and SJL/J mice. The susceptibility of other strains of mice to pristane-induced lupus is unknown and
K Gadó et al.
Haematologica, 86(3), 227-236 (2001-03-20)
There is no ideal animal model for human multiple myeloma (MM). All the models resemble the human disease in some respect, but none of them fulfils all the criteria of a perfect animal model. The pristane oil (2,6,10,12-tetramethylpentadecane)-induced mouse plasmacytoma