主要文件
P248
Sigma-Aldrich
单克隆抗-PARP 小鼠抗
clone C-2-10, ascites fluid
别名:
单克隆抗-聚[ADP-核糖] 聚合酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
C-2-10, monoclonal
分子量
antigen 116 kDa (PARP)
antigen 85 kDa (prICE/caspase-3 cleavage product)
物種活性
hamster, rat, mouse, primate
應無反應活性
avian
技術
ELISA: suitable (Assay Dependent)
immunocytochemistry: suitable (Assay Dependent)
immunofluorescence: suitable (Assay Dependent)
immunohistochemistry: 1:10-1:100
western blot: 1:500
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
相关类别
一般說明
PARP1聚(ADP-核糖)聚合酶1)也称为ARTD1。它是一种丰富的核蛋白,属于PARP家族。该基因位于人染色体1q42。
使用纯化的小牛胸腺聚(ADPribose)聚合酶作为抗原,对小鼠进行免疫接种来产生单克隆抗PARP(小鼠IgG1)。该抗体可识别分子量为116kDa的蛋白,该蛋白对应于PARP和分子量为85kDa的细胞凋亡诱导的prICE(类似于白介素1B转化酶的蛋白酶)和CPP32(半胱氨酸蛋白酶)的裂解产物。它也可识别小鼠、大鼠、仓鼠和灵长类动物来源的PARP,但无法检测到禽类PARP。
聚(ADP-核糖)聚合酶1(PARP1)/PARP由定位于人染色体1q42的基因编码。它是一种分子量为113kDa的核蛋白,具有三个功能域。它属于PARP超家族。
特異性
该抗体与PARP(116 kDa)和85 kDa凋亡诱导的prICE(类似于白介素1β-转化酶的蛋白酶)和半胱天冬酶-3(CPP32半胱氨酸蛋白酶)裂解产物反应。
免疫原
小牛胸腺PARP。该表位位于PARP的DNA结合结构域的氨基酸216-375之间。
應用
抗PARP(裂解的Asp214)单克隆抗体可用于蛋白质印迹和免疫组织化学染色。
生化/生理作用
PARP1聚(ADP-核糖)聚合酶1)及其酶产物PAR控制细胞过程,如DNA修复,染色质重塑,转录和细胞死亡。 PARP1调节转录。PARP1可以诱导或阻断同源重组(HR)。
聚(ADP-核糖)聚合酶1(PARP1)/PARP参与DNA修复。它促进同源重组。PARP通过调节染色质结构,改变DNA甲基化模式,充当转录因子的共调节剂并与染色质绝缘子相互作用来控制转录。它对心血管系统也有重要的保护作用。PARP1也与基因组稳定性的维持有关。
外觀
在含有0.02%叠氮化钠的小鼠腹水中的溶液。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
PARP inhibition: PARP1 and beyond.
Rouleau M, et al.
Nature Reviews. Cancer, 10, 293-301 (2010)
Kinetics of poly(ADP-ribosyl)ation, but not PARP1 itself, determines the cell fate in response to DNA damage in vitro and in vivo
Schuhwerk H, et al.
Nucleic Acids Research (2017)
Effects of single, double or triple combinations of octreotide, galanin and serotonin on a human pancreatic cancer cell line Article (PDF Available) ?in?Histology and histopathology 20(2):537-41 ? May
lineV. Tjomsland and M. El-Salhy
Histology and Histopathology (2005)
PARP is important for genomic stability but dispensable in apoptosis
Wang ZQ, et al.
Genes & Development, 11, 2347-2358 (1997)
The heat shock protein 90 inhibitor BIIB021 suppresses the growth of T and natural killer cell lymphomas
Suzuki M, et al.
Frontiers in Microbiology (2015)