Merck
所有图片(4)
主要文件
O7764
Sigma-Aldrich
抗-βO-连接的 N-乙酰氨基葡萄糖抗体,小鼠单克隆 小鼠抗
clone CTD110.6, purified from hybridoma cell culture
别名:
抗 O-GLcNAc, 抗 OGT
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
CTD110.6, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
wide range
濃度
~2 mg/mL
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using total cell extract of HeLa cells
同型
IgM
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... OGT(8473)
相关类别
一般說明
单克隆抗β-O-连接N -乙酰氨基葡萄糖(小鼠IgM亚型)来源于CTD110.6 杂交瘤,该杂交瘤是由小鼠骨髓瘤细胞(P3X63-Ag8.653 细胞)与连接KLH的合成肽YSPTS(O-GlcNAc)PSK免疫的BALB/c 大鼠脾细胞相互融合而产生。 该抗体识别连接丝氨酸和苏氨酸的-O-糖苷键中的 O-GlcNAc,并且不与卵清蛋白和免疫球蛋白G上的 α-连接Ser/Thr-O-GlcNAc、α-连接Ser-O-连接N-乙酰半乳糖胺或N-连接寡糖发生交叉反应。 O-连接 N-乙酰氨基葡萄糖(GlcNAc)转移酶(OGT)具有 13.5 四肽重复序列(TPR)和球状催化结构域。编码这种蛋白的基因位于人类染色体Xq13.1。
特異性
该抗体可识别 O-GlcNAc 以 β-O-糖苷键与丝氨酸和苏氨酸连接,不与卵清蛋白和免疫球蛋白 G 上的 α-连接 Ser/Thr-O-GlcNAc、α-连接 Ser-O-连接 N-乙酰半乳糖胺或 N-连接寡糖发生交叉反应。
免疫原
合成肽 YSPTS (O-GlcNAc) PSK。
應用
小鼠单克隆抗 O -连接 N -乙酰氨基葡萄糖抗体可用于蛋白质印迹。
生化/生理作用
在向目标蛋白中的丝氨酸/苏氨酸残基添加O-连接N-乙酰氨基葡萄糖(O-GlcNAc) 的过程中,O-连接 N-乙酰氨基葡萄糖(GlcNAc)转移酶(OGT)起一定作用。它对RNA聚合酶II的O-GlcNAc糖基化修饰很关键。研究表明IOGT的缺失可减少转录和pol II 启动子占用率(promoter occupancy)。在乳腺癌组织、结肠癌、肺癌和喉癌中该基因上调。该蛋白可能与肿瘤发生和转移有关。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
儲存和穩定性
如需连续使用,可在 2-8°C 下储存长达一个月。对于长期储存,冷冻工作等分试样。不建议反复冻融或储存在“无霜”冰柜中。如果延长储存时间后出现轻微浑浊,则在使用前离心澄清溶液。如果未在 12 小时内使用,工作稀释样品应丢弃。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Human RNA Polymerase II Promoter Recruitment in Vitro Is Regulated by O-Linked N-Acetylglucosaminyltransferase (OGT).
Lewis BA
The Journal of Biological Chemistry, 291(27, 14056-14061 (2016)
F I Comer et al.
Analytical biochemistry, 293(2), 169-177 (2001-06-12)
beta-O-linked N-acetylglucosamine (O-GlcNAc) is an abundant posttranslational modification of resident nuclear and cytoplasmic proteins in eukaryotes. Increasing evidence suggests that O-GlcNAc plays a regulatory role in numerous cellular processes. Here we report on the production and characterization of a highly
Silencing ?-linked N-acetylglucosamine transferase induces apoptosis in human gastric cancer cells through PUMA and caspase-3 pathways.
Wen T
Oncology Reports, 34(6), 3140-3146 (2015)
Antibodies That Detect O-Linked ?-D-N-Acetylglucosamine on the Extracellular Domain of Cell Surface Glycoproteins*
Yuko Tashima and Pamela Stanley
The Journal of Biological Chemistry, 289, 1132-1142 (2014)
Distinct OGT-Binding Sites Promote HCF-1 Cleavage.
Bhuiyan T
PLoS ONE, 10(8), e0136636-e0136636 (2015)