包裝
pkg of 20 mg (per vial)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI 密鑰
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸已用于偶联酶试验的主混合物中,以估计果胶甲酯酶活性。
β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD +)和 β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸还原 (NADH) 包含参与广泛的酶催化氧化还原反应的辅酶氧化还原对 (NAD+:NADH)。除了其氧化还原功能外,NAD+/ NADH 是 ADP-核糖基转移酶(ADP-核糖基转移酶;聚(ADP-核糖)聚合酶)反应中的 ADP-核糖单元的供体和环状 ADP-核糖(ADP-核糖基环化酶)的前体。
生化/生理作用
电子受体
还原型 β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 (β-NADH) 是生物体内的一种重要辅助因子。β-NADH 在生化氧化还原反应中起氢化物受体的作用。其作为一种细胞信号分子,是外周神经系统中的强效神经递质和神经调节剂。在脑内,它介导 Ca2+ 稳态、能量代谢、衰老和神经元死亡。
其他說明
本品是普通型 NAD。
根据由紫外可见分光光度计测定的 NAD 含量包装。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Release, neuronal effects and removal of extracellular beta-nicotinamide adenine dinucleotide beta-NAD+ in the rat brain
Durnin L, et al.
The European Journal of Neuroscience, 35(3), 423-435 (2012)
Pectin Methylesterase Activity Assay for Plant Material
Mueller K, et al.
Plant Physiology, 3(17), e894-e894 (2013)
Pectin de-methylesterification and AGP increase promote cell wall remodeling and are required during somatic embryogenesis of Quercus suber
Perez-Perez Y, et al.
Frontiers in Plant Science, 9, e894-e894 (2018)
Irina Lazarova et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 83, 70-78 (2016-10-25)
The aim of this study was to investigate the effect of Asphodeline lutea (L.) Rchb. dry root extract (ALE) administered alone and against carbon tetrachloride (CCl4)-induced liver injury in vitro/in vivo. The dried roots of A. lutea were extracted with
The biosynthesis of nicotinamide adenine dinucleotides in bacteria
Begley TP, et al.
Vitamins and Hormones, 61, 103-119 (2001)