主要文件
MSQC8
Sigma-Aldrich
SigmaMAb抗体药物偶联物(ADC)模拟物
Antibody Cysteine-Fluorophore Conjugate Standard
别名:
Antibody Drug Conjugate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.32
重組細胞
expressed in CHO cells
品質等級
抗體產品種類
primary antibodies
形狀
lyophilized powder
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
相关类别
一般說明
SigmaMab抗体药物偶联物(ADC)模拟物是一种可用作质谱和高效液相色谱标准品的无毒性药物模拟物。ADC模拟物可通过LC-SMCC交联剂将SigmaMab(MSQC4)这种IgG1单克隆抗体与丹磺酰荧光团进行偶联。这种丹酰-LC-SMCC附着物可取代真实ADC的有毒载荷。
ADC模拟物可实现更安全、更一致的测试,使其成为优于真实ADC的最佳产品。与真实的ADC相比,它也是一种更具实惠的产品。借助这种无毒产品,LC-MS工艺可在更为安全的环境中被开发。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
SigmaMab Antibody Drug Conjugate Mimic, is a non-toxic drug mimic utilized as a standard for mass spectrometry and high performance liquid chromatography.
Here we show how LC and MS methods may be optimized using a non-toxic surrogate of the ADC, an “ADC-mimic”, that behaves very similarly to the Cys-linked ADC Adcetris (Seattle Genetics).