主要文件
MAK203
Sigma-Aldrich
DPP4抑制剂筛选试剂盒
Sufficient for 100 Fluorometric tests
别名:
CD26抑制剂筛选试剂盒, 二肽基肽酶4(DPP4) 抑制剂筛选试剂盒, 腺苷脱氨酶复合蛋白-2抑制剂筛选试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
NACRES:
NA.25
應用
pharmaceutical
檢測方法
fluorometric
相關疾病
endocrinological disorders, diabetes
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... DPP4(1803)
mouse ... DPP4(13482)
rat ... DPP4(25253)
一般說明
二肽基肽酶 4(DPP4;CD26;腺苷脱氨酶络合蛋白-2)是一种具有丝氨酸外肽酶活性的膜糖蛋白,能从多肽的 N 端裂解 X 脯氨酸二肽。DPP4 抑制剂抑制 DPP4 对葡萄糖依赖性促胰岛素多肽和胰高血糖素样肽-1 的降解,已成为口服抗糖尿病药物。
特點和優勢
兼容高通量操作系统。
適合性
适于筛选DPP4的抑制剂。
原則
DPP4 抑制剂筛选试剂盒是一种适用于高通量筛选潜在 DPP4 抑制剂的简单检测方法。通过切割底物以产生与存在的酶活性成比例的荧光产物(λex= 360 /λem= 460nm)来测量DPP4活性。测试将试验抑制剂的有效性与作为对照提供的 DPP4 抑制剂(西格列汀)进行比较。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • DPP4 Assay Buffer
  • DPP4 Substrate
  • DPP4 Enzyme
  • DPP4 Inhibitor, Sitagliptin
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Paulina Kęska et al.
Nutrients, 14(4) (2022-02-27)
The ability of peptides from an aqueous and salt-soluble protein extract of dry-cured pork loins to inhibit the action of dipeptidyl peptidase IV was determined. This activity was assessed at different times of the production process, i.e., 28, 90, 180