主要文件
D3822
Sigma-Aldrich
二肽基肽酶 IV 抑制剂 I
别名:
双蛋白 A
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H31N3O4
分子量:
341.45
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
化驗
≥95% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
顏色
white
儲存溫度
2-8°C
一般說明
二肽基肽酶IV(DPP IV)属于脯氨酰特异性蛋白酶家族成员。它是一种二聚体II型整合膜糖蛋白,广泛表达于上皮和非上皮组织中。主要表达于肾脏和结肠。 
應用
二肽基肽酶IV抑制剂已用于体内急性研究,评估小鼠中血浆胰高血糖素样肽(GLP-1)对特定分泌剂的快速反应。
生化/生理作用
二肽基肽酶IV(DPP IV)是胰高血糖素样肽(GLP-1)、胰岛素刺激激素和葡萄糖依赖性胰岛素释放肽(GIP)的调节剂。它是治疗2型糖尿病(T2DM)的重要靶点。DPP-4抑制剂可延长GLP-1和GIP活性,对于维持血糖稳态十分重要。与早前口服降糖药物相比,这类抑制剂对血糖控制的增强作用持续时间更久。DPP-4也可作为结合蛋白,及胞外因子配体。
序列
Ile-Pro-Ile
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Sebastiano Bruno Solerte et al.
Acta diabetologica, 57(7), 779-783 (2020-06-09)
SARS-CoV-2 causes severe respiratory syndrome (COVID-19) with high mortality due to a direct cytotoxic viral effect and a severe systemic inflammation. We are herein discussing a possible novel therapeutic tool for COVID-19. Virus binds to the cell surface receptor ACE2;
Brandon L Panaro et al.
Molecular metabolism, 37, 100990-100990 (2020-04-13)
Glucagon-like peptide-1 is a nutrient-sensitive hormone secreted from enteroendocrine L cells within the small and large bowel. Although GLP-1 levels rise rapidly in response to food ingestion, the greatest density of L cells is localized to the distal small bowel