主要文件
PHR1857
Supelco
磷酸西格列汀
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
西格列汀 磷酸酯 一水合物, 7-[(3R)-3-氨基-1-氧代-4-(2,4,5-三氟苯基)丁基] -5,6,7,8-四氢-3-(三氟甲基)-1,2,4-三唑并[4,3-a]吡嗪磷酸盐, MK-0431
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H15F6N5O · H3PO4 · H2O
分子量:
523.32
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001812
traceable to USP 1612903
API 家族
sitagliptin
形狀
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)(F)c1[n]2c(nn1)CN(CC2)C(=O)C[C@H](N)Cc3c(cc(c(c3)F)F)F.[P](=O)(O)(O)O.O
InChI
1S/C16H15F6N5O.H3O4P.H2O/c17-10-6-12(19)11(18)4-8(10)3-9(23)5-14(28)26-1-2-27-13(7-26)24-25-15(27)16(20,21)22;1-5(2,3)4;/h4,6,9H,1-3,5,7,23H2;(H3,1,2,3,4);1H2/t9-;;/m1../s1
InChI 密鑰
GQPYTJVDPQTBQC-KLQYNRQASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
一种二肽基肽酶-4 (DPP-4) 类抗糖尿病(抗高血糖)药物。DPP-4酶的抑制作用被认为会增加胰高血糖素样肽1(GLP-1),从而抑制胰高血糖素释放,刺激胰岛素释放并降低血糖。
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。有关使用此 CRM 的所有信息可参考分析证书。
用于质量控制的药品二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备。
磷酸西格列汀是一种二肽基肽酶IV(DPPIV)抑制剂,是用于治疗 II 型糖尿病的降糖药物。
應用
本制药二级标准品还可作如下用途:
  • 建立反相高效液相色谱(RP-HPLC)法,以测定复方制剂中西格列汀和盐酸二甲双胍的含量
  • 基于 19F 核磁共振(19F-NMR)光谱的磷酸西格列汀定量分析及质子 1H-NMR 法的验证
  • 使用 RP-HPLC 法并遵循国际协调会议(ICH)指南测定片剂中的磷酸西格列汀
  • 遵循质量设计(QbD)方法通过胶束电动色谱(MEKC)同时估算西格列汀及其四种杂质在药物制剂中的含量
  • 使用反相液相色谱(RP-LC)对片剂中的磷酸西格列汀、盐酸二甲双胍、盐酸吡格列酮、格列齐特、格列本脲和瑞格列奈进行多重分析
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入LRAC0251。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
標靶器官
Liver
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)