Merck
MAK128
Sigma-Aldrich
靛甙检测试剂盒
sufficient for 100 colorimetric tests
别名:
硫酸吲哚酚检测
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
NACRES:
NA.84
用途
sufficient for 100 colorimetric tests
檢測方法
colorimetric
相關疾病
gastrointestinal diseases
儲存溫度
−20°C
一般說明
尿蓝母(硫酸吲哚酚)是由小肠中的色氨酸细菌解偶联产生的腐败产物。尿蓝母是水溶性的并可通过尿液排泄。尿液中尿蓝母的增加可能表明蛋白质消化不良或吸收不良,或肠道厌氧细菌的过度生长。尿液中的尿蓝母水平的升高也可以对应高蛋白质饮食。
應用
尿蓝母监测试剂盒已被用于测量尿样中的尿蓝母浓度。
特點和優勢
兼容高通量的操作系统。可在比色皿中使用。
適合性
靛甙检测试剂盒提供了一种对尿液中靛甙水平进行测定的简单直接的方案。
原則
该检测基于改进的Curzon和Walsh方法,其中尿蓝母与p-二甲基氨基苯甲醛的反应会产生可在480 nm处测定的比色产物。该测定在96孔板检测中具有0.2-20 mg/dL的线性检测范围。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Type I interferons and microbial metabolites of tryptophan modulate astrocyte activity and central nervous system inflammation via the aryl hydrocarbon receptor.
Rothhammer V, et al.
Nature Medicine, 22(6), 586-586 (2016)
Veit Rothhammer et al.
Nature medicine, 22(6), 586-597 (2016-05-10)
Astrocytes have important roles in the central nervous system (CNS) during health and disease. Through genome-wide analyses we detected a transcriptional response to type I interferons (IFN-Is) in astrocytes during experimental CNS autoimmunity and also in CNS lesions from patients