powder
成份
Dye content, 95%
技術
titration: suitable
mp
>300 °C (lit.)
密度
1.35 g/cm3 at 20 °C
λmax
602 nm
&epsilon ;(消光係數)
≥8000 at 599-605 nm in chloroform
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O=C1C(\Nc2ccccc12)=C3/Nc4ccccc4C3=O
InChI
1S/C16H10N2O2/c19-15-9-5-1-3-7-11(9)17-13(15)14-16(20)10-6-2-4-8-12(10)18-14/h1-8,17-18H/b14-13+
InChI 密鑰
COHYTHOBJLSHDF-BUHFOSPRSA-N
基因資訊
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
靛蓝用作染料,测量 果蝇的食物消耗情况。 也用于在靛蓝染料降解和脱色中,研究真菌菌株的能力。
生化/生理作用
靛蓝是来源丰富的蓝色染料。可以从 木蓝 属植物中提取,也可以合成生产。 靛蓝是大桶纺织染料,广泛用于棉等纤维素纤维。此外,它还用于抑制低碳钢在充气硫酸中发生的腐蚀。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Inhibition of mild steel corrosion in sulphuric acid using indigo dye and synergistic halide additives
Oguzie EE, et al.
Materials Chemistry and Physics, 84, 363-368 (2004)
Decolorization of textile indigo dye by ligninolytic fungi
Balan DSL and Monteiro RTR
Journal of Biotechnology, 89(2-3), 141-145 (2001)
Optimization of fungal decolorization of azo and anthraquinone dyes via Box-Behnken design
Papadopoulou K , et al.
International Biodeterioration & Biodegradation, 77, 31-38 (2013)
Insulin-producing cells in the Drosophila brain also express satiety-inducing cholecystokinin-like peptide, drosulfakinin
Soderberg JAE, et al.
Frontiers in Endocrinology, 3, 109-109 (2012)
Indigo: Cultivate, dye, create (2018)
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
229296-100G | 4061838781758 |
229296-25G | 4061838781765 |