Merck
M8421
Sigma-Aldrich
单克隆抗肌球蛋白(骨骼,缓慢) 小鼠抗
clone NOQ7.5.4D, ascites fluid
别名:
Anti-CMD1S, Anti-CMH1, Anti-MPD1, Anti-MYHCB, Anti-SPMD, Anti-SPMM
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
NOQ7.5.4D, monoclonal
包含
15 mM sodium azide
物種活性
sheep, rat, bovine, hamster, pig, canine, feline, goat, chicken, mouse, rabbit, human, guinea pig
包裝
antibody small pack of 25 μL
技術
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:4,000 using protease-digested, sections of rabbit tongue
indirect ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: 1:5,000 using extract of rat or rabbit tongue
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MYH7(4625)
mouse ... Myh7(140781)
rat ... Myh7(29557)
一般說明
肌球蛋白是一种480 kDa的蛋白,可与肌肉和非肌肉细胞中的肌动蛋白相互作用。它含有两条相同的重链(每个200 kDa)和四条轻链(15-26 kDa)。肌球蛋白7(MYH7)位于人类染色体14q11.1。
抗肌球蛋白(骨骼肌,慢肌)(小鼠IgG1同种型)单克隆抗体来源于小鼠骨髓瘤细胞和BALB / c小鼠脾细胞融合产生的NOQ7.5.4D杂交瘤。由人骨骼肌分离的肌原纤维纯化而来的肌球蛋白可用作免疫原。1-3.使用小鼠单克隆抗体分型试剂(产品号ISO2)进行双向免疫扩散实验,从而确定同种型。
特異性
与成人骨骼肌慢肌球蛋白反应。既不与快肌球蛋白重链反应,也不与胚胎或新生大鼠骨骼肌肌球蛋白反应,也不与猫胎儿/胚胎骨骼肌球蛋白反应。也与成人 I 类型骨骼肌纤维和心肌细胞反应。在人或大鼠成人平滑肌或非肌肉组织中未检测到反应性。
单克隆抗肌球蛋白(骨骼肌,慢)识别位于成人骨骼肌慢肌球蛋白的重链上的表位。已观察到与人、牛、绵羊、山羊、猪、犬、猫、兔、仓鼠、豚鼠、大鼠、小鼠和鸡的交叉反应性。在大鼠中,本品对成人骨骼肌的慢肌球蛋白重链具有高度特异性。不与快肌球蛋白重链反应。本品不与胚胎或新生大鼠骨骼肌肌球蛋白发生交叉反应,也不与猫胎儿/胚胎骨骼肌球蛋白发生交叉反应。使用免疫组织化学染色,抗体与成人 I 类型骨骼肌纤维和心肌细胞反应。它还与成年人的 C 纤维发生微弱反应,以不同的比率共表达肌球蛋白重链 I 和 IIa。本品与人或大鼠成人平滑肌或非肌肉组织无反应性。
免疫原
从肌原纤维提纯的人骨骼肌肌球蛋白。
應用
单克隆抗肌球蛋白(骨骼,慢)可用于慢(I 型)肌球蛋白的定位。
单克隆抗肌球蛋白(骨骼,慢)抗体可用于下列肌球蛋白 7 的检测:
  • 光学显微镜术
  • 免疫荧光染色
  • 免疫印迹
  • ELISA
  • 固相 RIA
  • 免疫组织学(冷冻、福尔马林固定、石蜡包埋和美他卡林固定石蜡包埋组织切片)
  • 免疫电镜术
在福尔马林固定、石蜡包埋的组织中检测慢速肌球蛋白,通过制剂的蛋白水解消化作用大大增强。
生化/生理作用
肌球蛋白分子由两个主要结构域组成:尾部(杆)和头部;它们可通过尾部结构域聚集成细丝,通过头部结构域与肌动蛋白和ATP相互作用。骨骼肌、心肌、平滑肌三种肌肉类型,每种类型都存在多种形式的肌球蛋白重链。而非肌肉型肌球蛋白同种型则只存在于不同类型的骨骼肌中,这取决于肌肉的生理功能。哺乳动物的肌肉纤维主要分为慢肌纤维(I)、红色快肌纤维(IIa)和白色快肌纤维(IIb)三种类型。神经作用引起的肌肉收缩速度的变化是肌球蛋白和其他肌原纤维蛋白基因表达模式变化的结果。
不同肌球蛋白同种型的瞬时表达发生在胎儿生长发育过程中。肌球蛋白7突变与莱因远端肌病(LDM)有关。肌球蛋白7基因突变会导致肌营养不良症,如肩胛腓肌病。突变导致肌球蛋白蛋白聚集体储存在肌肉中,导致肌球蛋白储存性肌病。MYH7的突变也与肥厚型心肌病和名为三尖瓣下移异常的心脏畸形疾病有关。
外觀
以腹水形式提供,含 15 mM 叠氮化钠作为防腐剂。
儲存和穩定性
如需连续使用,可在 2-8 °C 下储存长达一个月。用于工作等分试样的延长储存冷冻。不建议反复冻融或储存在“无霜”冰柜中。如果延长储存时间后出现轻微浑浊,则在使用前离心澄清溶液。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、 体外 诊断用途、 离体 体内 治疗用途或任何类型的消费或人类或动物应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
TGFβ contributes to impaired exercise response by suppression of mitochondrial key regulators in skeletal muscle.
Bohm A, et al.
Diabetes, db151723-db151723 (2016)
Developmental myosins: expression patterns and functional significance.
Schiaffino S, et al.
Skeletal Muscle, 5(1), 22-22 (2015)
A de novo mutation of the MYH7 gene in a large Chinese family with autosomal dominant myopathy.
Oda T, et al.
Human Genome Variation, 2, 15022-15022 (2015)
Mutations in the sarcomere gene MYH7 in Ebstein anomaly.
Postma AV, et al.
Circulation: Genomic and Precision Medicine, 4(1), 43-50 (2011)
The hypertrophic cardiomyopathy myosin mutation R453C alters ATP binding and hydrolysis of human cardiac β-myosin.
Bloemink M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 289(8), 5158-5167 (2014)