Merck
D1033
Sigma-Aldrich
单克隆抗-结蛋白抗体 小鼠抗
clone DE-U-10, ascites fluid
别名:
Anti-CDCD3, Anti-CSM1, Anti-CSM2, Anti-LGMD1D, Anti-LGMD1E, Anti-LGMD2R
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
DE-U-10, monoclonal
分子量
antigen 50-55 kDa
包含
15 mM sodium azide
物種活性
rabbit, chicken, hamster, feline, lizard, sheep, rat, human, bovine, viper, mouse, goat
技術
indirect immunofluorescence: 1:40 using formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human tissue
microarray: suitable
western blot: 1:200 using chicken gizzard extract/whole extract of mouse myoblast C2C12 cells
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Des(13346)
rat ... Des(64362)
一般說明
抗结蛋白(小鼠 IgG1 亚型)单克隆抗体来自于小鼠骨髓瘤细胞和免疫小鼠脾细胞相互融合而产生的杂交瘤细胞。结蛋白含有一个头部结构域、四个α螺旋节段、三个非螺旋杆状节段和一个尾部结构域。它以二聚体和四聚体组装体的形式存在。结蛋白存在于平滑肌和横纹肌的Z线外围。
结蛋白是肌肉型中间丝的蛋白质亚基,主要存在于骨骼肌、心肌和平滑肌中。
特異性
该抗体可将结蛋白定位在来自多个物种的培养细胞和组织切片以及来源于肌肉组织的肿瘤(平滑肌瘤、横纹肌肉瘤)中。
免疫原
来自猪胃的结蛋白
應用
小鼠抗结蛋白单克隆抗体可用于:
  • 免疫组化染色
  • 免疫印迹分析
  • 免疫细胞化学
  • 中间丝的免疫细胞化学定位
小鼠抗肌间线蛋白单克隆抗体适用于间接免疫荧光(使用福尔马林固定、石蜡包埋的人体组织切片,工作稀释度为1:20)、微阵列和蛋白印迹。它可用于所有类型肌肉细胞中肌间线蛋白中间丝的免疫细胞化学定位和z盘外周肌间线蛋白的定位。用于免疫印迹分析时,它能对肌间线蛋白进行特异性染色。它可用于肌肉组织肿瘤(平滑肌瘤和横纹肌肉瘤)中肌间线蛋白的标记。在一项研究中,它用于心脏细胞的免疫组化染色,通过工程组织探究心脏传导。将其用作检测培养细胞中肌间线蛋白表达的一抗,以研究肌间线蛋白基因突变作用。
生化/生理作用
结蛋白为肌肉组织提供机械强度。结蛋白基因突变会使骨骼蛋白质不平衡,从而导致Desminopathy肌病。该基因的突变损害心肌细胞中中间纤维的稳定性。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
K Rosenvold et al.
Journal of animal science, 88(5), 1830-1841 (2010-02-02)
The current pork slaughter process is primarily optimized to reduce cooler shrink and the incidence of PSE pork. Elimination of the halothane gene and improved preslaughter handling have decreased the incidence of PSE pork and improved the water-holding capacity of
Andreas Brodehl et al.
Circulation. Cardiovascular genetics, 6(6), 615-623 (2013-11-10)
The intermediate filament protein desmin is encoded by the gene DES and contributes to the mechanical stabilization of the striated muscle sarcomere and cell contacts within the cardiac intercalated disk. DES mutations cause severe skeletal and cardiac muscle diseases with
Functional characterization of the novel DES mutation p. L136P associated with dilated cardiomyopathy reveals a dominant filament assembly defect
Brodehl A, et al.
Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 91, 207-214 (2016)
Myogenic differentiation potential of human tonsil-derived mesenchymal stem cells and their potential for use to promote skeletal muscle regeneration
Park S, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 37(5), 1209-1220 (2016)
Cardiac conduction through engineered tissue
Choi YH, et al.
The American Journal of Pathology, 169(1), 72-85 (2006)