About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8N2O6
CAS号:
分子量:
252.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NC.07
推荐产品
化驗
≥95%
反應適用性
reagent type: linker
官能基
NHS ester
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(N1CC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C10H8N2O6/c13-6-1-2-7(14)11(6)5-10(17)18-12-8(15)3-4-9(12)16/h1-2H,3-5H2
InChI 密鑰
TYKASZBHFXBROF-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3