Merck
M2199
Sigma-Aldrich
PMEG hydrate
≥98% (HPLC)
别名:
9-[2-(Phosphonomethoxy)ethyl]guanine hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12N5O5P · xH2O
分子量:
289.19 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
顏色
white to off-white
溶解度
DMSO: ≥5 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.NC1=Nc2c(ncn2CCOCP(O)(O)=O)C(=O)N1
InChI
1S/C8H12N5O5P.H2O/c9-8-11-6-5(7(14)12-8)10-3-13(6)1-2-18-4-19(15,16)17;/h3H,1-2,4H2,(H2,15,16,17)(H3,9,11,12,14);1H2
InChI 密鑰
BDVQXHFCXJXVND-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
The acyclic nucleotide 9-(2-phosphonylmethoxyethyl)guanine (PMEG) forms an active phosphorylated metabolite, PMEG diphosphate (PMEGpp), in cells and causes cytotoxicity in dividing cells due to potent inhibition of the nuclear DNA polymerases resulting in inhibition of DNA synthesis and/or DNA repair.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)