Merck
L8525
Sigma-Aldrich
脂肪酶 来源于皱褶假丝酵母
lyophilized powder, ≥40,000 units/mg protein
别名:
三酰基甘油脂肪酶, 三酰基甘油酰基水解酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
生物源
fungus (Candida rugosa)
形狀
lyophilized powder
比活性
≥40,000 units/mg protein
成份
Protein, ≥4.0%
異物活動
α-amylase ≤0.05 unit/mg solid
protease ≤0.001 units/mg solid
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI 密鑰
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
动植物基微生物主要产生脂肪酶。它也可以由海洋生物生产。
應用
来自皱褶假丝酵母的脂肪酶已用于:
  • 负载的聚己内酯–20% 磷酸三钙(PCL–TCP)复合材料的水解
  • 乳胶/海藻酸盐珠中的蛋白吸附以及酶法测定
  • 催化甲醇分解和水解反应
来自皱褶假丝酵母的脂肪酶已用在一项研究中评估相分离对酶水解活性的影响。
来自皱褶假丝酵母的脂肪酶用于催化用于食品增强的风味酯(例如丙酸戊酯和丁酸丁酯)的合成。
脂肪酶在工业上用于手性化合物的拆分和生物柴油的酯交换生产。
生化/生理作用
可水解甘油三酯、甘油二酯、甘油单酯(速率依次递减)。
甘油三酯 、甘油二酯和甘油单酯已被水解(按照降低的速率排序)。
脂肪酶可催化三酰基甘油水解成甘油和游离的脂肪酸。
脂肪酶可用于洗涤剂、食品、皮革、制药和乳品加工业。它具有多种特性,例如底物特异性、立体特异性和区域选择性。它还参与多种生物转化反应,例如水解、酯化、酸解和氨解。
單位定義
一个酶活性单位是指在 pH 7.2、温度 37 °C 条件下,使用橄榄油(孵育 30 分钟),在 1 小时内水解甘油三酸酯而释放 1.0 微当量的脂肪酸所需的酶量。
分析報告
通过缩二脲法测定的蛋白质。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Studies on the specificity of Candida rugosa lipase catalyzed esterification reactions in organic media.
BEZBRADICA, D.
J. Serb. Chem. Soc., 71, 31?41-31?41 (2006)
A M Brzozowski et al.
Nature, 351(6326), 491-494 (1991-06-06)
Lipases are hydrolytic enzymes which break down triacylglycerides into free fatty acids and glycerols. They have been classified as serine hydrolases owing to their inhibition by diethyl p-nitrophenyl phosphate. Lipase activity is greatly increased at the lipid-water interface, a phenomenon
Triggered release of proteins from emulsan-alginate beads
Castro G R, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 109(1-3), 149-157 (2005)
Marine fungal and bacterial isolates for lipase production: A comparative study
Advances in Food and Nutrition Research, 78, 71-94 (2016)
Enzymatic transesterification monitored by an easy-to-use Fourier transform infrared spectroscopy method
Natalello A, et al.
Biotechnology Journal, 8(1), 133-138 (2013)