Merck
L1667
Sigma-Aldrich
溶菌酶 人
Lysobac, recombinant, expressed in rice, ≥100,000 units/mg protein, lyophilized powder
别名:
Lysobac r Lysozyme, 粘肽N-乙酰胞壁质水解酶, 胞壁质酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
生物源
human
重組細胞
expressed in rice
化驗
≥90% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized powder
比活性
≥100,000 units/mg protein
分子量
16.5 kDa
技術
cell based assay: suitable
適合性
suitable for cell lysis
UniProt登錄號
應用
cell analysis
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
基因資訊
human ... LYZ(4069)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
溶酶菌存在于眼泪、唾液和母乳中。表达在稻谷中的人溶酶菌是该抗菌蛋白的出色补充来源。溶酶菌映射至人类染色体12q15,对应于16.5kDa的分子量。它带正电荷,是具有α和β结构域的C型溶菌酶
應用
人溶菌酶已用于以下情形:
  • 通过量热和光谱技术,研究与茶多酚的交互作用
  • 地塞米松(DEX)的药物释放试验 - 基于碳纳米管的输送系统
  • 表面等离子体共振(SPR),用于测量与人血管紧张素I转换酶(ACE)的交互作用
生化/生理作用
溶菌酶是一种抗菌酶,作用于肽聚糖层的N -乙酰葡萄糖胺(NAG)和N -乙酰胞壁酸键,导致微生物细胞裂解。它是潜在的抗炎因子,也具有抗真菌和抗病毒功能。在炎症性肠病中,溶菌酶在结肠组织中高度表达。溶菌酶点突变与遗传性非神经病性肾淀粉样变性的发病机制有关。
特點和優勢
Lysobac 是一种突破性细菌细胞裂解技术,可用于诊断应用、生物加工和生命科学研究。它是在无动物源成分的生产系统中生产得到的重组人溶菌酶。无动物源成分的生产消除了鸡蛋清溶菌酶的安全风险和批次间性能差异。Lysobac 比鸡蛋清溶菌酶具有显著提高的生物活性。一克Lysobac能代替4克鸡蛋清溶菌酶。它还能提供温和的细胞裂解,不像机械裂解会导致蛋白质剪切并使蛋白质产量降低20%。
优点:
  • 提高细菌发酵效率
  • 每毫克具有更高的细菌裂解活性。
  • 1克Lysobac比4克HEWL具有更多的裂解活性
  • 无动物源成分和批次间一致性,可提高药物生产的监管效率
  • 与机械裂解相比,改善了重组蛋白质产量
  • 降低商品成本
包裝
包装规格取决于蛋白质含量
單位定義
一个酶活性单位是指在pH 6.24、25 °C条件下,以溶壁微球菌( Micrococcus lysodeikticus )悬浮液作为底物,在2.6 mL的反应混合物中(1 cm光路),每分钟产生0.001的 ΔA450 所需的酶量。
法律資訊
Lysobac is a trademark of InVitria
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Thermodynamics and binding mechanism of polyphenon-60 with human lysozyme elucidated by calorimetric and spectroscopic techniques
Yasmeen S, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 110(5), 79-86 (2017)
A novel lysozyme mutation Phe57Ile associated with hereditary renal amyloidosis
Yazaki M, et al.
Kidney International, 63(5), 1652-1657 (2003)
Suppression of human arthritis synovial fibroblasts inflammation using dexamethasone-carbon nanotubes via increasing caveolin-dependent endocytosis and recovering mitochondrial membrane potential
Lee YK, et al.
International journal of nanomedicine, 12(5), 5761-5761 (2017)
Inflammatory bowel disease: an impaired barrier disease
Jager S, et al.
Langenbeck'S Archives of Surgery / Deutsche Gesellschaft Fur Chirurgie, 398(1), 1-12 (2013)
Expression of natural antimicrobial human lysozyme in rice grains
Huang J, et al.
Molecular breeding : new strategies in plant improvement, 10(1-2), 83-94 (2002)
商品
A key resource feature at our Enzyme Explorer section of biochemicals is "Enzymes for Carbohydrate Analysis and Digestion." Offering kits, reagents, analysis, lists of enzymes related to PTM and carbohydrate metabolism.
A key resource feature at our Enzyme Explorer section of biochemicals is "Enzymes for Carbohydrate Analysis and Digestion." Offering kits, reagents, analysis, lists of enzymes related to PTM and carbohydrate metabolism.
实验方案
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.