Merck
I6379
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-异丙去甲肾上腺素
crystalline
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H17NO3
CAS号:
分子量:
211.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
形狀
crystalline
品質等級
顏色
white to yellow
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
JWZZKOKVBUJMES-NSHDSACASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Zhuanghui Feng et al.
Theranostics, 9(12), 3501-3514 (2019-07-10)
Identification of proper agents to increase or activate UCP1+ cells in adipose tissues remains a potent therapeutic strategy to combat obesity. Screening systems for UCP1 activators have been previously established and allow for unbiased discovery of effective compound(s). Methods: A