产品名称
流行性感冒血凝素 (HA) 肽, ≥97% (HPLC)
生物源
synthetic
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
powder
分子量
1102.15 Da
技術
protein extraction: suitable
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@@H](N)Cc3ccc(O)cc3)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc5ccc(O)cc5)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C53H67N9O17/c1-27(2)44(52(77)62-21-5-7-41(62)50(75)59-38(25-42(66)67)47(72)56-36(45(70)55-28(3)53(78)79)23-30-10-16-33(64)17-11-30)60-48(73)39(26-43(68)69)57-46(71)37(24-31-12-18-34(65)19-13-31)58-49(74)40-6-4-20-61(40)51(76)35(54)22-29-8-14-32(63)15-9-29/h8-19,27-28,35-41,44,63-65H,4-7,20-26,54H2,1-3H3,(H,55,70)(H,56,72)(H,57,71)(H,58,74)(H,59,75)(H,60,73)(H,66,67)(H,68,69)(H,78,79)/t28-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,44-/m0/s1
InChI 密鑰
HVLSXIKZNLPZJJ-TXZCQADKSA-N
一般說明
應用
準備報告
水污染物質分類(WGK)
WGK 3