化驗
95% (HPLC)
形狀
lyophilized
包裝
pkg of 5 mg
製造商/商標名
Roche
儲存溫度
−20°C
一般說明
HA(血凝素)是一种由流感病毒表达的表面糖蛋白。
應用
HA肽已用于:
- 从杆状病毒感染细胞中纯化蛋白。
- 亲和色谱。
- 染色质免疫沉淀。
生化/生理作用
HA(血凝素)蛋白可通过诱导中和抗体的产生而导致人流感的感染性。HA可介导病毒附着于寡糖受体表面(在唾液酸末端)。HA含有保守的交叉反应性抗原决定簇,预测可刺激交叉保护性抗体。
品質
- 纯度:=95% (HPLC)
- 功能检测:竞争性ELISA,利用抗-HA包被的微孔板通过ABTS的检测来测量HA-过氧化物酶结合的游离HA肽抑制。
重構
加入5 ml TBS至终浓度为1 mg/ml。
再水化至少10分钟。
再水化至少10分钟。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Physical and genetic associations of the Irc20 ubiquitin ligase with Cdc48 and SUMO.
PLoS ONE, 8(10), e76424-e76424 (2013)
A common neutralizing epitope conserved between the hemagglutinins of influenza A virus H1 and H2 strains.
Journal of Virology, 67(5), 2552-2558 (1993)
Cytoplasmic ATXN7L3B interferes with nuclear functions of the SAGA deubiquitinase module.
Molecular and Cellular Biology (2016)
The degradation pathway of the mitophagy receptor Atg32 is re-routed by a posttranslational modification.
PLoS ONE, 11(12), e0168518-e0168518 (2016)
Creation and characterization of BAC-transgenic mice with physiological overexpression of epitope-tagged RCAN1 (DSCR1).
Mammalian Genome, 24(1-2), 30-43 (2013)