lyophilized powder
glucose-6-phosphate dehydrogenase activity
≥75 units/mg protein (biuret)
hexokinase activity
≥65 units/mg protein
純化經由
crystallization
儲存溫度
−20°C
相关类别
一般說明
研究领域:细胞信号转导
己糖激酶和葡萄糖-6-磷酸脱氢酶是广泛分布于活细胞中的胞内酶。
己糖激酶和葡萄糖-6-磷酸脱氢酶是广泛分布于活细胞中的胞内酶。
酶学委员会编号2.7.1.1 + 1.1.1.49
應用
己糖激酶和葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(来自面包酵母′/酿酒酵母)可用于检测腺苷酸激酶(Adk)、突变Adk’活性。它还用于葡萄糖和ATP定量。
生化/生理作用
己糖激酶可在ATP存在下催化葡萄糖磷酸化为葡萄糖-6-磷酸,启动糖酵解途径。接着,葡萄糖-6-磷酸脱氢酶在三磷酸吡啶核苷酸(TPN)存在下催化葡萄糖-6-磷酸氧化反应。己糖激酶和葡萄糖-6-磷酸脱氢酶均可作为生化和分析研究工具,用于测定葡萄糖、果糖、甘露糖、ATP和肌酸激酶活性。
包裝
包装规格取决于己糖激酶单位。
成分
己糖激酶和葡萄糖-6-磷酸脱氢酶的混合物
單位定義
己糖激酶活性单位定义:一个酶活性单位是指在pH 7.6、温度25°C条件下,每分钟将1.0 μm的 D-葡萄糖磷酸化所需的酶量。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Samantha L Barlow et al.
The Journal of experimental biology, 220(Pt 3), 414-424 (2017-02-06)
Atlantic cod are a commercially important species believed to be threatened by warming seas near their southern, equatorward upper thermal edge of distribution. Limitations to circulatory O