Merck
H8261
Supelco
C₁₈-Derivatized Silica Gel Chromatography Media
360-950 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
产品名称
衍生硅胶, 15-40 μm mean particle size, average diameter 60 Å
標籤範圍
~22% carbon loading
表面積
500 m2/g
平均粒徑
15-40 μm
孔徑
60 Å average diameter
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
準備報告
通过硅胶与正十八烷基三氯硅烷的反应制备。未反应的氯代基团水解后,硅羟基被三甲基硅烷基所封闭。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)