主要文件
GE29219758
Superdex® 30 Increase
3.2/300, Cytiva
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
NB.21
特點
3.2/300
製造商/商標名
29219758
Cytiva
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Superdex 30增加SEC柱对于高分离度、Mr~100~7000的小生物分子的小规模纯化和分析,例如,肽
  • 改进的性能-与前身Superdex肽相比,改进的分离度和运行时间
  • 对高pH值重复苛刻清洁程序的耐受性确保了较长的色谱柱寿命并最大程度地减少了残留。
  • 高分离度-小珠尺寸和窄粒度分布提供了高分离度,用于高蛋白纯度。
  • 高流速-由于刚性微珠提供了出色的压力/流量特性。
新一代尺寸排阻色谱柱
Superdex 30的增加是GE新一代琼脂糖SEC色谱柱的一部分,称为“增加”,与前身相比,该色谱柱可在更短的运行时间内提供更高的分离度纯化。
特點和優勢
  • Improved performance – improved resolution and runtime compared to predecessor Superdex Peptide
  • Tolerance to repeated harsh cleaning procedures at high pH ensures long column lifetime and minimizes carryover. purity and analysis results
  • Very high resolution – small bead size and narrow particle size distribution provide high resolution, for high protein purity.
  • High flow rate – due to rigid beads giving excellent pressure/flow properties.
法律資訊
Superdex is a registered trademark of Cytiva
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F
閃點(°C)
13 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)