Merck
G6539
Sigma-Aldrich
单克隆抗 绿色荧光蛋白 (GFP) 小鼠抗
clone GFP-20, ascites fluid
别名:
GFP Antibody - Monoclonal Anti-Green Fluorescent Protein (GFP) antibody produced in mouse, Gfp Antibody Sigma, Gfp Monoclonal Antibody
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
GFP-20, monoclonal
分子量
antigen 27 kDa
包含
15 mM sodium azide
包裝
antibody small pack of 25 μL
技術
dot blot: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:2,000 using purified recombinant GFP preparation
同型
IgG1
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
单克隆抗绿色荧光蛋白(GFP)(小鼠IgG1同种型)分离自GFP-20杂交瘤,该杂交瘤是由小鼠骨髓瘤细胞与来自用GFP标记的融合蛋白免疫的BALB/c小鼠的脾脏细胞融合产生。GFP是一种分子量为27kDa(238氨基酸)的蛋白,来自于生物发光水母Aequorea victoria,当能量从Ca2+-激活的发光蛋白水母发光蛋白转移到GFP时会产生荧光。GFP是一种独特的工具,用于监测各种活细胞或生物体的动态过程。在真核细胞或原核细胞中表达时,在蓝光或紫外光照射下,GFP产生明亮的绿色荧光。光刺激的GFP荧光不受物种的影响;根据报道,荧光存在于许多不同类型的GFP表达宿主,包括微生物、无脊椎动物、脊椎动物和植物等。GFP的荧光不需要外源性底物和辅因子,因为GFP能从初生蛋白中的天然氨基酸中自动催化形成荧光色素。GFP信号可以通过流式细胞术、共焦扫描激光显微术和荧光测定法来量化。事实上,许多重组蛋白已经过GFP标记处理,以便于蛋白质的检测、分离和纯化。
绿色荧光蛋白(GFP)来自维多利亚多管发光水母,通常用作基因表达标记物。因此,针对GFP的抗体可以帮助检测和分析GFP标记的核酸和蛋白质。抗绿色荧光蛋白(GFP)单克隆抗体特异性地针对GFP和GFP标记的生物分子。
免疫原
GFP标记的融合蛋白
GFP标记的融合蛋白。
應用
抗绿色荧光蛋白(GFP)单克隆抗体适用于蛋白质印迹和染色质免疫共沉淀检测。
抗绿色荧光蛋白(GFP)单克隆抗体通过免疫印迹、斑点印迹、免疫沉淀、免疫组织化学、免疫荧光、染色质免疫沉淀和酶联免疫吸附测定(ELISA)确认GFP (27 kDa)。抗体与原核表达载体表达的融合蛋白反应。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ca2+-dependent monomer and dimer formation switches CAPRI Protein between Ras GTPase-activating protein (GAP) and RapGAP activities
Dai Y, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 286(22), 19905-19916 (2011)
Enhanced stability of heterologous proteins by supramolecular self-assembly
Park JS, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 75(2), 347-355 (2007)
Glucagon-like peptide 1 receptor activation regulates cocaine actions and dopamine homeostasis in the lateral septum by decreasing arachidonic acid levels
Reddy IA, et al.
Translational Psychiatry, 6(5), e809-e809 (2016)
Justin M O'Sullivan et al.
Nature genetics, 36(9), 1014-1018 (2004-08-18)
Mechanistic analysis of transcriptional initiation and termination by RNA polymerase II (PolII) indicates that some factors are common to both processes. Here we show that two long genes of Saccharomyces cerevisiae, FMP27 and SEN1, exist in a looped conformation, effectively
Gene loops juxtapose promoters and terminators in yeast
O'Sullivan JM, et al.
Nature Genetics, 36(9), 1014-1014 (2004)