抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
168AT1211, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
技術
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:4000
同型
IgG1
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
外觀
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide