主要文件
G6151
透射电子显微镜用滤线栅
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, copper, hole W 115 μm, open area size 84%
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
MA.01
材料
copper
描述
Indexed grids with asymmetric center mark and rim mark for positive sample placement.
包裝
vial of 100 grids
直徑
網格尺寸
200 mesh × 125 μm pitch
孔寬度
115 μm
開口區尺寸
84%
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Grid squares have consistent area for better statistical analysis.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)