主要文件
G5776
透射电子显微镜用滤线栅
grid size 400 mesh × 62 μm pitch, nickel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
MA.01
材料
nickel
描述
Regular grids with center mark and solid border
包裝
vial of 100 grids
直徑
3.05 mm
網格尺寸
400 mesh × 62 μm pitch
孔寬度
42 μm
開口區尺寸
44%
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1