主要文件
Z688533
一次性显微镜载玻片-滤线栅
use with dry or suspended specimens
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122600
NACRES:
MA.01
材料
polyester
包裝
pack of 40 ea
製造商/商標名
Diversified Biotech GRID-1000
寬度 × 長度
20 mm × 20 mm
相关类别
一般說明
方便- 易于粘贴的标签具有用于显微镜载玻片的并排双网格(20 mm x 20 mm,每个网格的线间距为 1 mm)。计数或测量细胞并估计显微或半显微物体的大小或长度
多功能- 可兼容不同类型的显微镜(常规、倒置或解剖)。几乎所有置于载玻片网格顶部的细胞和标本都可以计数和/或测量。
干燥或湿润- 用于干燥样品或悬浮样品,例如细胞保存在盖玻片下的缓冲液中。可以在每个载玻片网格上放置单独的盖玻片。
化学惰性- 由聚酯和丙烯酸粘合剂制成。在大多数实验室条件下,载玻片网格是惰性和稳定的。
不包括盖玻片
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)