主要文件
G0262
Sigma-Aldrich
明胶水解物酶
别名:
蛋白胨 来源于动物胶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.61
生物源
Porcine
品質等級
形狀
powder
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
明胶水解物是通过明胶的水解从猪、牛和鱼中提取的。
應用
明胶水解酶可用于:
  • 免疫测定
  • 用作酶制剂中的赋形剂,以筛选其稳定流感疫苗的能力,
  • 合成明胶水解产物乙烯基酯
生化/生理作用
明胶水解物具有抗氧化、抑制血管紧张素转换酶(ACE)、防冻和抗光老化活性。它广泛用于食品和药品工业。明胶水解物是一种智能的药物传递载体,用于癌症治疗和伤口敷料。它通过支持伤口愈合和减少皮肤皱纹来促进皮肤恢复。口服后,明胶水解物可增加骨量并抑制骨质减少。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Induction of cross clade reactive specific antibodies in mice by conjugates of HGP-30 (peptide analog of HIV-1SF2 p17) and peptide segments of human beta-2-microglobulin or MHC II beta chain
Zimmerman DH, et al.
Vaccine, 19(32), 4750-4759 (2001)
Three-dimensional microfabrication of protein hydrogels via two-photon-excited thiol-vinyl ester photopolymerization
Qin XH, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 51(22), 4799-4810 (2013)
Development of a stable liquid formulation of live attenuated influenza vaccine
White JA, et al.
Vaccine, 34(32), 3676-3683 (2016)
Hydrolysis Process Optimization and Functional Characterization of Yak Skin Gelatin Hydrolysates
Yang H, et al.
Journal of Chemistry (2019)