产品名称
福莫特罗 富马酸酯 二水合物, >98% (HPLC)
品質等級
化驗
>98% (HPLC)
形狀
solid
顏色
white to off-white
溶解度
DMSO: soluble 20 mg/mL
H2O: insoluble
起源
Novartis
SMILES 字串
O.O.OC(=O)\C=C\C(O)=O.COc1ccc(C[C@H](C)NC[C@@H](O)c2ccc(O)c(NC=O)c2)cc1.COc3ccc(C[C@H](C)NC[C@@H](O)c4ccc(O)c(NC=O)c4)cc3
InChI
1S/2C19H24N2O4.C4H4O4.2H2O/c2*1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22;5-3(6)1-2-4(7)8;;/h2*3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1H2/b;;2-1+;;/t2*13-,19+;;;/m00.../s1
InChI 密鑰
RATSWNOMCHFQGJ-TUYNVFRMSA-N
基因資訊
human ... ADRB2(154)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3