Merck
D0676
Sigma-Aldrich
多巴酚丁胺 盐酸盐
≥98% (TLC), powder, α1, β1 and β2-adrenoceptor agonist
别名:
(±)-3,4-二羟基-N-[3-(4-羟基苯基)-1-甲基丙基]-β-苯乙胺 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H23NO3 · HCl
CAS号:
分子量:
337.84
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
产品名称
多巴酚丁胺 盐酸盐, ≥98%
品質等級
化驗
≥98%
形狀
powder
起源
Eli Lilly
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[H].CC(CCc1ccc(O)cc1)NCCc2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-7-16(20)8-5-14)19-11-10-15-6-9-17(21)18(22)12-15;/h4-9,12-13,19-22H,2-3,10-11H2,1H3;1H
InChI 密鑰
BQKADKWNRWCIJL-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
盐酸多巴酚丁胺已被用于:
  • 处理小鼠胚胎成纤维细胞以进行细胞死亡分析。
  • 抑制Hippo通路的TAZ(PDZ结合域转录共激活因子)/YAP(Yes相关蛋白),并研究其对肿瘤细胞增殖的影响。
  • 作为β1-AR部分激动剂,通过活细胞成像确定其对吞蛋白-mRFP阳性结构出芽的影响。
生化/生理作用
多巴酚丁胺是刺激β1肾上腺素受体的一种合成儿茶酚胺。它对心肌产生正性肌力作用。多巴酚丁胺增强心肌收缩,可用于治疗低血压。
特點和優勢
该化合物由Eli Lilly开发。要浏览其他药物开发化合物和批准的药物/候选药物列表,单击此处
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Role of p53 in cAMP/PKA pathway mediated apoptosis
Rahimi A, et al.
Apoptosis, 18(12), 1492-1499 (2013)
Programming of Schwann cells by Lats1/2-TAZ/YAP signaling drives malignant peripheral nerve sheath tumorigenesis
Wu LMN, et al.
Cancer Cell, 33(2), 292-308 (2018)
Workbook in Practical Neonatology, 239-239 (2014)
Y Huang et al.
Clinical and experimental pharmacology & physiology, 25(6), 405-411 (1998-07-23)
1. In order to examine the possible involvement of the endothelium and K+ channel activation in the relaxation induced by dobutamine, a beta 1-adrenoceptor agonist, in rat isolated mesenteric arteries, the effects of inhibitors of nitric oxide (NO) activity, blockers
Dobutamine (2018)