certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. F0372000
traceable to USP 1286107
描述
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API 家族
formoterol
形狀
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
應用
pharmaceutical small molecule
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N(C(Cc4ccc(cc4)OC)C)CC(O)c3cc(c(cc3)O)NC=O.N(C(Cc2ccc(cc2)OC)C)CC(O)c1cc(c(cc1)O)NC=O.OC(=O)\C=C\C(=O)O.O.O
InChI
1S/2C19H24N2O4.C4H4O4.2H2O/c2*1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22;5-3(6)1-2-4(7)8;;/h2*3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1H2/b;;2-1+;;
InChI 密鑰
RATSWNOMCHFQGJ-XODSYJLDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
推薦產品
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3