Merck
F9512
Sigma-Aldrich
抗 人 IgG(Fc 特异性)− FITC 山羊抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
Anti Human IgG Fitc - Anti-Human IgG (Fc specific)-FITC antibody produced in goat, Anti Human Igg Fitc
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
goat
品質等級
共軛
FITC conjugate
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
儲存條件
protect from light
技術
immunofluorescence: 1:64-1:128 using Hep2 cells
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
相关类别
一般說明
IgG抗体亚型是免疫系统中含量最高的血清免疫球蛋白。它由B细胞分泌,存在于血液和细胞外液中,可防止细菌、真菌和病毒引起的感染。母体IgG通过胎盘传递给胎儿,这对于新生儿抗感染免疫防御至关重要。
抗人gG(Fc特异性)-FITC抗体特异性地识别所有人IgG亚类的Fc片段。该结合物对人IgG Fab片段、IgA、IgM和轻链以及正常小鼠或大鼠血清蛋白没有反应性。该抗体经过免疫特异性纯化,然后与FITC偶联。
免疫球蛋白G(IgG)属于免疫球蛋白家族,是一种广泛表达的血清抗体。免疫球蛋白是由两条重链和两条轻链通过二硫键连接而成的。它是一种糖蛋白。IgG通常是单体。IgG可进一步细分为四类,即IgG1、IgG2、IgG3和IgG4。大约70%的总免疫球蛋白由IgG组成。该抗体通过免疫特异性纯化从山羊抗人IgG抗血清中分离,该过程可基本上去除所有山羊血清蛋白,包括免疫球蛋白(其不可与人IgG的Fc片段特异性结合)。
特異性
结合人 IgG;不与其他人 IgG 结合。
利用小鼠或大鼠样本,减少了背景干扰
免疫原
纯化的人 IgG Fc 片段
應用
山羊抗人IgG(Fc特异性)-FITC抗体用于:
  • 免疫荧光
  • 免疫组化
  • 表面标记实验
生化/生理作用
免疫球蛋白G(IgG)参与II型和III型超敏反应。它主要用于帮助免疫防御。
其他說明
与小鼠和大鼠 IgG 无交叉反应。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
Reevaluation of flow cytometry for investigating antibody binding to the surface of Plasmodium falciparum trophozoite-infected red blood cells
Williams TN and Newbold CI
Cytometry. Part A : the Journal of the International Society For Analytical Cytology, 56(2), 96-103 (2003)
The Immunoglobulins: Structure and Function (1998)
Tryptase is a candidate autoantigen in rheumatoid arthritis
Guo Y, et al.
Immunology, 142(1), 67-77 (2014)
T N Williams et al.
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 56(2), 96-103 (2003-11-11)
The acquisition of antibodies directed toward variant surface antigens (VSAs) expressed on the surface of the trophozoite-infected red blood cell is an important determinant of natural immunity to Plasmodium falciparum malaria. In recent years, flow cytometry has been used increasingly
Upregulation of microRNA-181b inhibits CCL18-induced breast cancer cell metastasis and invasion via the NF-kappaB signaling pathway
Wang L, et al.
Oncology Letters, 12(6), 4411-4418 (2016)
商品
Antibody-based serology tests are useful in identifying subjects with an adaptive immune response to the SARS-CoV-2 virus. Anti-human immunoglobulin antibodies allow for quick and simple, yet reliable assays with easy readouts and can also be adapted for high-throughput screening.