Merck
F5387
Sigma-Aldrich
抗小鼠IgG(Fc特异性)–FITC 山羊抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
Goat Anti-Mouse IgG (Fc specific)–Fluorescein isothiocyanate
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
goat
共軛
FITC conjugate
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
儲存條件
protect from light
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
indirect immunofluorescence: 1:32
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
IgG亚型是免疫系统中含量最高的血清免疫球蛋白。它由B细胞分泌,存在于血液和细胞外液中。 小鼠 IgG 是由其重链定义的血浆 B 细胞来源抗体同种型。IgG 是在小鼠血清中发现的含量最高的抗体同种型。异硫氰酸荧光素(FITC)是一种荧光素衍生物(荧光染料),用于标记包括二抗在内的抗体,可用于基于荧光的测定和操作方法。FITC 的激发波长为495 nm,发射波长为521 nm。
特異性
山羊多克隆抗小鼠IgG(Fc特异性)-FITC抗体可检测所有小鼠IgG亚类,它与小鼠IgG Fab片段或人IgG没有反应性。 在偶联之前,通过免疫电泳鉴定抗体及其纯度。抗体制剂的电泳,然后进行针对抗山羊IgG和抗山羊全血清的扩散,可导致产生单沉淀弧(single arc of precipitation)。将山羊抗小鼠IgG与FITC偶联,然后通过凝胶过滤纯化以除去游离的FITC。
免疫原
纯化的小鼠IgG Fc片段
應用
抗小鼠IgG(Fc特异性)-FITC抗体可用于以下应用:
  • 免疫荧光
  • 免疫组织化学
  • 免疫染色
  • 共聚焦显微术
  • 流式细胞术分析
生化/生理作用
IgG抗体可防止细菌、真菌和病毒引起的感染。母亲的IgG通过胎盘传递给胎儿对于新生儿抗感染免疫防御至关重要。IgG是一种补体激活剂,可与吞噬细胞上的Fc受体结合。IgM的水平可能随疾病或感染的状况而变化。
抗小鼠IgG(Fc特异性)-FITC抗体对所有小鼠IgG亚型的Fc 片段都具有特异性。它与小鼠IgG Fab片段或人IgG没有反应性。将山羊抗小鼠IgG与FITC偶联,然后通过凝胶过滤纯化以除去游离的FITC。
其他說明
人IgG吸附抗体。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
準備報告
经过吸附以减少人体样本的背景染色。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
Muneer G Hasham et al.
Disease models & mechanisms, 10(3), 259-270 (2017-03-03)
Systemic autoimmune diseases such as systemic lupus erythematosus (SLE) and rheumatoid arthritis (RA) show significant heart involvement and cardiovascular morbidity, which can be due to systemically increased levels of inflammation or direct autoreactivity targeting cardiac tissue. Despite high clinical relevance
Shuxuan Li et al.
Viruses, 10(1) (2018-01-25)
Zika virus (ZIKV) has been defined as a teratogenic pathogen behind the increased number of cases of microcephaly in French Polynesia, Brazil, Puerto Rico, and other South American countries. Experimental studies using animal models have achieved tremendous insight into understanding
The Soluble Heparin-Binding EGF-Like Growth Factor Stimulates EGF Receptor Trafficking to the Nucleus
Korotkevych NV, et al.
PLoS ONE, 10(5), e0127887-e0127887 (2015)
C Souriau et al.
Nucleic acids research, 25(8), 1585-1590 (1997-04-15)
Studies on receptor-ligand interactions are important for the design of agonists or antagonists of natural ligands. We developed a luciferase reporter assay to screen epidermal growth factor receptor (EGFR) binding molecules rapidly for their ability to stimulate or inhibit signal
Mengzhi Wang et al.
PloS one, 9(5), e95985-e95985 (2014-05-03)
Arginine (Arg) is a conditionally-essential amino acid that is taken up by bovine mammary gland in excess of its output in milk. In this study we evaluated the effects of Arg concentration on the expression of casein and signaling pathway-related