主要文件
F9272
SAFC
α-1,2-岩藻糖苷酶 溶液
buffered aqueous solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.32
形狀
buffered aqueous solution
品質等級
比活性
≥0.4 units/mg protein
包裝
vial of 0.004 unit
UniProt登錄號
異物活動
β-galactosidase, α-mannosidase, β-hexosaminidase, neuraminidase, α-1-3,4-fucosidase and proteases, none detected
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
human ... FUCA1(2517)
生化/生理作用
从复合碳水化合物的非还原端释放 α-1,2-岩藻糖。
單位定義
在 pH 5.0 和 37°C 条件下,一个单位每分钟会从 2′-岩藻糖基乳糖中释放 1.0 μmole 岩藻糖
外觀
溶于20mM Tris-HCl ,pH 7.5、25 mM NaCl的溶液
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)