Merck
F1924
Sigma-Aldrich
α-1→(2,3,4)-岩藻糖苷酶 溶液 来源于黄单胞菌
buffered aqueous solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.32
形狀
buffered aqueous solution
品質等級
比活性
≥0.5 units/mg protein
包裝
vial of 0.004 unit
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
單位定義
在pH 5.0、37 °C条件下,一个单位每分钟可水解3-岩藻糖基乳糖中的1 μmol 岩藻糖。
外觀
溶于20mM Tris-HCl ,pH 7.5、25 mM NaCl的溶液
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)