主要文件
F0791
Sigma-Aldrich
Anti-Fibronectin Antibody
mouse monoclonal, IST-3
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
产品名称
抗-纤连蛋白单克隆抗体 小鼠抗, clone IST-3, ascites fluid
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
IST-3, monoclonal
分子量
antigen 240 kDa
包含
15 mM sodium azide
物種活性
goat, canine, human, chicken, sheep, rabbit, bovine
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:50 using cultured human fibroblasts
microarray: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... FN1(2335)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
单克隆抗人纤连蛋白(小鼠IgG1亚型)抗体来源于小鼠骨髓瘤细胞和BALB/c免疫小鼠脾细胞相互融合而产生的IST-3杂交瘤。纤连蛋白(FN)是一种多功能的细胞外基质蛋白,包含两个几乎相同的二硫键结合多肽。它是一种粘附性糖蛋白。FN属于配体糖蛋白家族,在各种细胞类型中表达。人纤连蛋白由五个不同的结构域组成,根据它们对Hep,Gel,cell或Fib的亲和力,它们被称为肝素(Hep)-1/纤维蛋白(Fib)-1,明胶(Gel),细胞表面(cell),Hep-2和Fib-2。FN基因定位于人类染色体位置2q35。
纤连蛋白(FN)是一种细胞外基质蛋白,由两个几乎相同的分子量常为220-280kDa的多肽以二硫键交联而成。 细胞纤连蛋白在结构上和抗原性上类似于血浆的冷凝球蛋白,因此两者的多克隆抗体经常会发生交叉反应。 对纤连蛋白分子的仔细分析表明它含有几个功能和结构上不同的结构域,可以结合不同的细胞表面和胶原蛋白、肝素、明胶、纤维蛋白和DNA等各种不同分子。 纤维连接蛋白在多种生物学现象中发挥重要作用,包括细胞粘附、细胞迁移、止血和血栓形成、伤口愈合以及在转化细胞中诱导更正常表型的能力。
特異性
单克隆抗人纤连蛋白,克隆IST-3,可识别位于人血浆纤连蛋白第4个3型重复序列内的表位。
免疫原
人血浆纤连蛋白
應用
小鼠单克隆克隆IST-3抗人纤连蛋白抗体可用于:
  • 酶联免疫吸附测定(ELISA)
  • 蛋白质印迹
  • 斑点杂交
  • 放射免疫分析(RIA)
  • 免疫细胞化学
  • 免疫组化
  • 免疫沉淀
  • 免疫荧光
生化/生理作用
纤连蛋白(FN)可以结合不同的细胞表面和胶原蛋白、肝素、明胶、纤维蛋白和DNA等各种不同分子。 纤连蛋白在细胞粘附、细胞迁移、止血和血栓形成等多种生物学现象中发挥重要作用。FN也参与伤口愈合,并刺激转化细胞中的正常表型。FN的上调会导致肿瘤,例如鼻咽癌(NPC),卵巢癌和头颈部鳞状细胞癌。
外觀
本品以腹水形式提供,含0.1%叠氮化钠(防腐剂)。
儲存和穩定性
如需连续使用,可在2-8℃保存长达一个月。对于更长期的存储,可对溶液进行等分并冷冻保存。不建议反复冻融。不建议储存在无霜冰箱中。如果长期储存时出现轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Iris Miescher et al.
International journal of molecular sciences, 23(14) (2022-07-28)
(1) Background: Surgical tendon repair often leads to adhesion formation, leading to joint stiffness and a reduced range of motion. Tubular implants set around sutured tendons might help to reduce peritendinous adhesions. The lubricant hyaluronic acid (HA) is a viable
Sahel N Abduljauwad et al.
Scientific reports, 9(1), 5935-5935 (2019-04-13)
Cancer metastasis results from the suppression of adhesion between cancer cells and the extracellular matrix, causing their migration from the primary tumor location and the subsequent formation of tumors in distant organs. This study demonstrates the potential use of nano-sized
Cellular distribution of invadopodia is regulated by nanometer scale surface
protein patterns
Ayaz GB, et al.
European Journal of Cell Biology, 673-684 (2017)
Xinglong Zheng et al.
The Journal of biological chemistry, 278(32), 30136-30141 (2003-06-07)
ADAMTS13 consists of a reprolysin-type metalloprotease domain followed by a disintegrin domain, a thrombospondin type 1 motif (TSP1), Cys-rich and spacer domains, seven more TSP1 motifs, and two CUB domains. ADAMTS13 limits platelet accumulation in microvascular thrombi by cleaving the
Katarina Novotna et al.
Materials (Basel, Switzerland), 6(5), 1632-1655 (2013-04-29)
Cell colonization of synthetic polymers can be regulated by physical and chemical modifications of the polymer surface. High-density and low-density polyethylene (HDPE and LDPE) were therefore activated with Ar⁺ plasma and grafted with fibronectin (Fn) or bovine serum albumin (BSA).