产品名称
抗纤连蛋白抗体, Chemicon®, from rabbit
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse, rat
包裝
antibody small pack of 25 μL
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... FN1(2335)
mouse ... Fn1(14268)
一般說明
纤连蛋白(FN)参与许多细胞过程,包括组织修复、胚胎发生、血液凝结和细胞迁移/粘附。纤连蛋白存在两种主要形式:1)作为一种不溶性糖蛋白二聚体,在细胞外基质(ECM)中起连接作用,和;2)作为一种可溶性二硫化物二聚体,存在于血浆(血浆 FN)中。血浆形式是由肝细胞合成的,而 ECM 形式是由成纤维细胞、软骨细胞、内皮细胞、巨噬细胞以及某些上皮细胞合成的。
特異性
其他物种尚未经过测试。
抗体与 262 kDa 纤连蛋白反应。
免疫原
纯化大鼠血浆纤连蛋白。
應用
抗纤连蛋白抗体可检测纤连蛋白水平&,经发布 & 验证可用于 ELISA & WB。
研究子类别
ECM 蛋白
ECM 蛋白
研究类别
细胞结构
细胞结构
品質
通过蛋白质印迹对正常大鼠血清进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
0.05 μg/mL - 1 μg/mL 抗体在 15 μL 正常大鼠血清中检测到纤连蛋白。
蛋白质印迹分析:
0.05 μg/mL - 1 μg/mL 抗体在 15 μL 正常大鼠血清中检测到纤连蛋白。
標靶描述
262kda
外觀
在含 0.05%NaN3 的 0.1M Tris-甘氨酸(pH7.4)150mM NaCl 中的纯化抗体。
抗原亲和纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
分析報告
对照
蛋白质印迹:正常大鼠血清
蛋白质印迹:正常大鼠血清
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Cross-sample validation provides enhanced proteome coverage in rat vocal fold mucosa.
Welham, NV; Yamashita, M; Choi, SH; Ling, C
Testing null
In vivo matrix metalloproteinase-7 substrates identified in the left ventricle post-myocardial infarction using proteomics.
Ying Ann Chiao,Rogelio Zamilpa,Elizabeth F Lopez,Qiuxia Dai,Gladys P Escobar,Kevin Hakala et al.
Journal of Proteome Research null
Correction: cross-sample validation provides enhanced proteome coverage in rat vocal fold mucosa.
Welham NV, Yamashita M, Choi SH, Ling C
Testing null
Mesenchymal stem cell responses to bone-mimetic electrospun matrices composed of polycaprolactone, collagen I and nanoparticulate hydroxyapatite.
Phipps, MC; Clem, WC; Catledge, SA; Xu, Y; Hennessy, KM; Thomas, V; Jablonsky et al.
Testing null
Cláudia Silva Souza et al.
Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 244(9), 758-769 (2019-05-02)
To date, no studies have been found evaluating the effects of physical exercise on renal function and structure changes in ovariectomized rats with type 1 diabetes. Therefore, this work emerges with an important tool for strengthening and expanding innovative research