主要文件
EP5920709003
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 10 x 50 mL conical tubes, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.78
特點
capacity 10 x 50 mL conical tubes
包裝
pack of 2
製造商/商標名
Eppendorf® 5920709003 (Global)
參數
3,076 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
高度
122 mm
直徑
31 mm
相容性
for use with plate/tube bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)