Key Documents
91638
Sigma-Aldrich
Magnesium formate 0.1M – Glycerol 50% (v/v) solution
别名:
Crystallization solution 44/Kit No 75403
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.25
形狀
solution
品質等級
pH值
6.5±0.2 ( in neat)
密度
1.14 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves