材料
conical bottom
特點
capacity 5 x 50 mL conical tubes
skirt
for use with aerosol-tight lid
包裝
pack of 2
製造商/商標名
Eppendorf® 5825732006 (Global)
參數
3,027 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
高度
120 mm
直徑
31 mm
相容性
for use with 750 mL round bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG