主要文件
EP5920746006
Eppendorf® Adapter for round-bottom tubes
17.5 x 100 mm., for rotor S-4xUniversal-Large
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
特點
17.5 x 100 mm., for rotor S-4xUniversal-Large
Holds 9 mL tubes
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5920746006
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with Universal-Large bucket
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)