Key Documents
EP5702709000
Eppendorf® 4 Rectangular Buckets
volume (90 mL), for rotor A-4-38
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103910
NACRES:
NB.82
特點
for rotor A-4-38
包裝
set of 4 pieces
製造商/商標名
5702709000
Eppendorf® 5702709000
Eppendorf®
技術
centrifugation: suitable
容積
(90 mL)
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG