主要文件
Z763152
Prism centrifuge adapters
for 0.2 mL tubes, pack of 8 ea
别名:
lab equipment accessory
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.22
特點
Holds 0.2 mL tubes
包裝
pack of 8 ea
製造商/商標名
Labnet C1222-8
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with C1801
for use with Labnet Prism (TM) Mini Centrifuge
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Prism is a trademark of Labnet Intl., Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)