主要文件
EP5702704008
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-35-30-17, 30 x 15 ml, incl. 20 adapters Falcon tubes and 30 rubber mats
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
NACRES:
NB.82
特點
to hold 20 x 15 mL conical tubes
to hold 30 x 15 mL glass tubes
F-35-30-17, 30 x 15 ml, incl. 20 adapters Falcon tubes and 30 rubber mats
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5702704008
參數
4,400 max. RCF (2,750 xg)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)