主要文件
BMSC33031215
Benchmark 12 x 15ml fixed angle rotor for ”Sprint” 6H Plus
Benchmark 12 x 15ml fixed angle rotor for Sprint 6H Plus
别名:
centrifuge rotor
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
NACRES:
NB.13
特點
to hold 12 x 15 ml
製造商/商標名
Benchmark Scientific C3303-1215
參數
4000 rpm speed
相容性
Sprint 6H Plus
一般說明
Optional 12 x 15ml fixed angle rotor for Sprint 6H Plus
應用
Clinical centrifuge, centrifuge, research centrifuge, LC8, 15ml, 10ml, vacutainer, blood tube
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)